Drukuj
VWR® Pipety z bańkami, jedno oznaczenie, klasa AS, z pojedynczym certyfikatem
Dostawca: VWR Collection
612-6712EA 162 PLN
612-6712 612-6713 612-6714 612-6715 612-6716 612-6717 612-6718 612-6719 612-6720 612-6721
VWR® Pipety z bańkami, jedno oznaczenie, klasa AS, z pojedynczym certyfikatem
Pipety Pipety jednomiarowe
AR-GLAS®. Pojedynczo certyfikowane kolby miarowe klasy A z nadrukowanym numerem seryjnym, dostarczane z certyfikatem indywidualnym.
  • Kalibracja do dostawy (TD, Ex)
  • Napisy i znak pierścienia w mocno kontrastującym bursztynowym kolorze
  • Z nadrukowanym numerem seryjnym, w zestawie jeden certyfikat
Wykonane ze szkła borowego, aby zagwarantować dokładny pomiar w każdym punkcie pomiarowym. Kodowane kolorami i certyfikowane znakiem DE-M
Certyfikaty: DIN EN ISO 648