Drukuj
Komory laminarne, klasy II, Herasafe™ 2025
Dostawca: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 77980 PLN
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Komory laminarne, klasy II, Herasafe™ 2025
Dygestoria i komory Komory laminarne - różne klasy bezpieczeństwa biologicznego
Zwiększ ochronę próbek oraz bezpieczeństwo użytkownika, koncentrując się na izolowaniu i wygodzie.
  • Technologia SmartFlow Plus automatycznie równoważy wydajność silników dmuchaw z podwójnym DC, aby utrzymać odpowiednie natężenie przepływu powietrza, jednocześnie kompensując stan obciążenia ochronnych filtrów HEPA
  • Unikalny system DAVe Plus (Digital Airflow Verification) weryfikuje ochronę poprzez monitorowanie prędkości przepływu powietrza za pomocą niezależnych czujników ciśnienia, które wykrywają i ostrzegają o wszelkich zmianach w komorach wylotowych i