Drukuj
Kwas propionowy ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87062.180EA 88 PLN
87062.180 87062.260 87062.290 87062.320 87062.460 87062.550
Kwas propionowy ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Kwas propionowy
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 140…142 °C
Temp. Zapłonu: 54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002756
Numer CAS: 79-09-4
Jednostka: 3463
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid