Drukuj
Chlorek benzylu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
87103.290EA 214 PLN
87103.290 87103.180 87103.320 87103.460
Chlorek benzylu ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorek benzylu
Formuła: (C₆H₅)CH₂Cl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000889
Numer CAS: 100-44-7
Jednostka: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %