Drukuj
azotan amonu ceru (IV) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
86167.180EA 541 PLN
86167.180
azotan amonu ceru (IV) ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
azotan amonu ceru (IV)
Formuła: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MW: 548,22 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151121
Numer CAS: 16774-21-3
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (oxidimetric) ≥ 99.0 %
Appearance Reddish-orange crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤ 20 ppm
Insoluble in dilute H₂SO₄ ≤ 0.05 %
Cl (Chloride) ≤ 100 ppm
PO₄ (Phosphate) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 50 ppm
Na (Sodium) ≤ 50 ppm