Drukuj
Anizol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
87106.180EA 151 PLN
87106.180 87106.260 87106.290 87106.320 87106.460
Anizol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anizol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008354
Numer CAS: 100-66-3
Jednostka: 2222
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 99 %
Appearance Clear colourless liquid
Odour Characteristic
Density (20/4) 0,992 - 0,994