Drukuj
Żywica do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach, kolumna laboratoryjna, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Dostawca: Avantor
6061-07EA 1660 PLN
6061-07 6061-25
Żywica do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach, kolumna laboratoryjna, J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™
Kolumny chromatograficzne
Żywica J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX™do chromatografii jonowymiennej (IEX) w wielu trybach działa jako silna żywica kationowymienna z ulepszoną selektywnością w celu lepszego oddzielania w zastosowaniach chromatografii procesowej.
Napędzany własną firmową chemią powierzchniową, łączącą funkcję silnej wymiany kationów z miejscami słabej wymiany kationowej i anionowej, nośnik do chromatografii kationowymiennej w wielu trybach BAKERBOND® PolyCSX™ wykorzystuje swoją niepowtarzalną selektywność do zapewniania wyższej wydajności oczyszczania w szerokim asortymencie biologicznych środków farmaceutycznych.
Opracowana i produkowana przez firmę Avantor zgodnie z najwyższymi standardami określonymi dla naszych środków chemicznych marki J.T.Baker®, żywica jonowymienna BAKERBOND® PolyCSX™ może być stosowana z innymi żywicami J.T.Baker® BAKERBOND® w celu zwiększenia siły oddzielania w etapach procesu chromatografii.
Informacje do zamówienia: Kolumny laboratoryjne 1 ml i 5 ml, dostępne w wygodnie pakowanych zestawach po 5 szt., przeznaczone do bezpośredniego podłączania do wielu popularnych aparatów do chromatografii obejmujących GE ÄKTA™ i Bio-Rad NGC™. Rozmiary masowe (50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 L i 5 L) – patrz zakładka „Produkty uzupełniające” w tabeli zamawiania.