Rozwiązanie do usuwania RNaseOUT™ RNAz
Dostawca: G Biosciences
786-70
786-71
786-70EA
580
PLN
786-70
786-71
Rozwiązanie do usuwania RNaseOUT™ RNAz
Środki czystości
Środki odkażające
RNaseOUT™ is uniquely formulated to destroy and remove RNases on contact.
- Simply spray and rinse
- RNaseOUT™ is non-toxic and residue free
- RNaseOUT™ allows common equipment to be safely and confidently used for all RNA work