EH-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5,5'-(((4,4,9,9-Tetrakis(2-ethylhexyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene-2,7-diyl)bis(benzo[c][1,2,5]thiadiazole-7,4-diyl))bis(methaneylylidene))bis(3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one)
H66142.MC
H66142.MD
H66142.ME
H66142.MCEA
5550
PLN
H66142.MC
H66142.MD
H66142.ME
EH-IDTBr, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
EH-IDTBr
Formuła:
C₇₂H₈₈N₆O₂S₈ |
Numer CAS:
2102510-60-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,64 ± 0,02 eV |