IEICO-4Cl, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H66752.MC
H66752.MD
H66752.ME
H66752.MCEA
5050
PLN
H66752.MC
H66752.MD
H66752.ME
IEICO-4Cl, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
IEICO-4Cl
Formuła:
C₁₁₄H₁₁₄Cl₄N₄O₄S₄ |
Numer CAS:
2240998-88-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,26 ± 0,02 eV |