Y5, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H66460.MC
H66460.MD
H66460.ME
H66460.MCEA
5550
PLN
H66460.MC
H66460.MD
H66460.ME
Y5, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Y5
Formuła:
C₈₂H₉₀N₈O₂S₅ |
Numer CAS:
2304444-48-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,41 ± 0,02 eV |