PDPPTT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Poly[2,5-(2-decyltetradecyl)-3,6-diketopyrrolopyrrole-alt-5,5-(2,5- di(thien-2- yl)thieno[3,2-b]thiophene)]
H66319.MC
H66319.MD
H66319.ME
H66319.MCEA
5050
PLN
H66319.MC
H66319.MD
H66319.ME
PDPPTT, Organic Photovoltaics (OPV) reagent
PDPPTT
Formuła:
(C₆₈H₁₀₄N₂O₂S₄)n |
Numer CAS:
1260685-66-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,40 ± 0,02 eV |