Drukuj
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, wirówki nablatowe, wentylowane/chłodzone,
Dostawca: VWR Collection
521-2662EA 32070 PLN
521-2662 521-2663 521-2664 521-2665
VWR® Mega Star 4.0 / 4.0R, wirówki nablatowe, wentylowane/chłodzone,
Wirówki Wirówki nastołowe
Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a
także do badań naukowych. Zapewniają wyjątkową pojemność i ergonomiczną konstrukcję, która ułatwia pracę na blacie.
  • System wirnika Auto-Lock® III: niewymagający użycia narzędzi system wymiany wirnika – aby wymienić wirnik lub uzyskać dostęp do komory wirnika w celu jej wyczyszczenia, wystarczy nacisnąć jeden przycisk
  • System aerozoloszczelnych uszczelek ClickSeal®: otwieranie i zamykanie jedną ręką bez potrzeby stosowania nakrętek i skomplikowanych zacisków, wygodne podczas pracy w rękawicach
  • SMARTSpin® — technologia optymalizująca przyspieszanie, hamowanie i nierównowagę obciążenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, płynne działanie oraz powtarzalność rozdziałów
  • Oszczędzająca czas funkcja pulsacyjna dla krótkich cykli
  • Intuicyjne sterowanie oraz duży, jasny wyświetlacz LCD ułatwiają obsługę i programowanie
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-1000 swing-out rotor: This high capacity (4×1000 ml) rotor accelerates productivity with up to 196×⁵/₇ ml blood tubes, 40×50 ml conical or 96×15 ml conical tubes in a single run.
Dodatkowe informacje: Centrifuges can be used with all rotors (except H-Flex HS4 swing-out rotor) suitable for Megafuge ST4/ST4R Plus centrifuges.
Informacje do zamówienia: VWR® Mega Star 4.0/4.0R is available without rotor for free rotor selection or as packages, incl. centrifuge, TX-1000 rotor, set of four buckets, four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Uwaga: NOTE: The TX-750 swing out rotor (521-1352) has a force of 4500 min⁻¹, 4732 ×g when used with Mega Star 4.0/4.0R centrifuge. Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m. Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm.