Drukuj
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, wirówki nablatowe, wentylowane/chłodzone
Dostawca: VWR Collection
521-2658EA 24090 PLN
521-2658 521-2659 521-2660 521-2661
VWR® Mega Star 1.6/1.6R, wirówki nablatowe, wentylowane/chłodzone
Wirówki Wirówki nastołowe
Te wszechstronne wirówki są idealne do szeregu rutynowych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, a także do badań naukowych. Zapewniają dobrą wydajność przy ergonomicznej konstrukcji, która ułatwia pracę na blacie.
  • System wirnika Auto-Lock® III: niewymagający użycia narzędzi system wymiany wirnika – aby wymienić wirnik lub uzyskać dostęp do komory wirnika w celu jej wyczyszczenia, wystarczy nacisnąć jeden przycisk
  • System aerozoloszczelnych uszczelek ClickSeal®: otwieranie i zamykanie jedną ręką bez potrzeby stosowania nakrętek i skomplikowanych zacisków, wygodne podczas pracy w rękawicach
  • SMARTSpin® — technologia optymalizująca przyspieszanie, hamowanie i nierównowagę obciążenia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, płynne działanie oraz powtarzalność rozdziałów
  • Oszczędzająca czas funkcja pulsacyjna dla krótkich cykli
  • Intuicyjne sterowanie oraz duży, jasny wyświetlacz LCD ułatwiają obsługę i programowanie
Mega Star centrifuges are available as ventilated or refrigerated versions. The refrigerated version, with pre-cooling function, is suitable for temperature-sensitive sample processing with control between −10 and +40 °C.
TX-400 swing-out rotor: This rotor is designed for a broad range of laboratory throughput needs. With a capacity of 4×400 ml, 76×5/7 ml blood tubes, 16×50 ml conical or 36×15 ml conical tubes in a single run, it provides very high configuration flexibility.
Dodatkowe informacje: Centrifuges can be used with all rotors suitable for Megafuge ST1/ST1R Plus centrifuges.
Informacje do zamówienia: VWR® Mega Star 1.6/1.6R is available without rotor for free rotor selection or as packages, including centrifuge, TX-400 rotor, set of four buckets and four ClickSeal® lids. All models are supplied with two power cords (EU and UK plug) and USB stick with manuals. Adapters must be ordered separately.
Uwaga: Note 1 Measured 1m in front of the instrument at height of 1,6 m
2 Measured with Fiberlite F15-8x50cy at 14,500 rpm