Drukuj
Fluocinonide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
465450010 465452500
ACRO465450010EA 3130 PLN
ACRO465450010 ACRO465452500
Fluocinonide
Fluocinonide
  • Bioactive
Formuła: C₂₆H₃₂F₂O₇
Temp. topnienia: 296 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00079302
Numer CAS: 356-12-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %