Drukuj
Pravastatin sodium salt hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464880010 464882500
ACRO464880010EA 1950 PLN
ACRO464880010 ACRO464882500
Pravastatin sodium salt hydrate
Pravastatin sodium salt hydrate
  • Bioactive
Formuła: C₂₃H₃₅O₇Na·xH₂O
MW: 446.51 g/mol
Temp. topnienia: 171…173 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00887601
Numer CAS: 2244386-63-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
Specific optical rotation +150° to +159° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
Titration with HClO4 97.0 to 102.0 %