Drukuj
Bifenox
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464600010 464602500
ACRO464600010EA 1920 PLN
ACRO464600010 ACRO464602500
Bifenox
Bifenox
  • Bioactive
Formuła: C₁₄H₉Cl₂NO₅
Temp. topnienia: 84…89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055314
Numer CAS: 42576-02-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 89 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥98.0 %