Drukuj
Silodosin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464521000 464525000
ACRO464521000EA 348 PLN
ACRO464521000 ACRO464525000
Silodosin
Silodosin
  • Bioactive
Formuła: C₂₅H₃₂F₃N₃O₄
MW: 495.54 g/mol
Temp. topnienia: >104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00930170
Numer CAS: 160970-54-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %