Drukuj
Diethylcarbamazine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(N,N-Diethylcarbamyl)-4-methylpiperazine, N,N-Diethyl-4-methylpiperazine-1-carboxamide
464510050 464510250
ACRO464510050EA 338 PLN
ACRO464510050 ACRO464510250
Diethylcarbamazine
Diethylcarbamazine
  • Bioactive
Formuła: C₁₀H₂₁N₃O
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00039124
Numer CAS: 90-89-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Almost white to yellow Crystals and chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %