Drukuj
Thiacloprid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
464390010 464392500
ACRO464390010EA 931 PLN
ACRO464390010 ACRO464392500
Thiacloprid
Thiacloprid
  • Bioactive
Formuła: C₁₀H₉ClN₄S
Temp. topnienia: 133…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02101042
Numer CAS: 111988-49-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 138 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %