Drukuj
Trilostane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464380010 464382500
ACRO464380010EA 1750 PLN
ACRO464380010 ACRO464382500
Trilostane
Trilostane
  • Bioactive
Formuła: C₂₀H₂₇NO₃
Temp. topnienia: 284 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00199295
Numer CAS: 13647-35-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %