Drukuj
Nitenpyram
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
463940010 463942500
ACRO463940010EA 1740 PLN
ACRO463940010 ACRO463942500
Nitenpyram
Nitenpyram
  • Bioactive
Formuła: C₁₁H₁₅ClN₄O₂
Temp. topnienia: 70…84 °C
Temp. Zapłonu: >70 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01631161
Numer CAS: 150824-47-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 85 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %