Drukuj
Doripenem hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
463870010 463872500
ACRO463870010EA 1320 PLN
ACRO463870010 ACRO463872500
Doripenem hydrate
Doripenem hydrate
  • Bioactive
Formuła: C₁₅H₂₄N₄O₆S₂·xH₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09749887
Numer CAS: 1820954-21-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 % (on dry substance)
Residue after ignition ≤0.1 %