Drukuj
Oxybutynin hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
463500010 463500050 463500250
ACRO463500010EA 567 PLN
ACRO463500010 ACRO463500050 ACRO463500250
Oxybutynin hydrochloride
Oxybutynin hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₂₂H₃₁NO₃·HCl
Temp. topnienia: 125…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00072150
Numer CAS: 1508-65-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %