Drukuj
Divalproex sodium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Valproic acid (sodium)(2:1), Sodium hydrogen bis(2-propylpentanoate)
463490250 463491000
ACRO463490250EA 556 PLN
ACRO463490250 ACRO463491000
Divalproex sodium
Divalproex sodium
  • Bioactive
Formuła: C₁₆H₃₁NaO₄
MW: 310.4 g/mol
Temp. topnienia: 98…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00879852
Numer CAS: 76584-70-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Sodium (Na) passes test