Drukuj
Ibandronate sodium salt monohydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
463150010 463150050
ACRO463150010EA 322 PLN
ACRO463150010 ACRO463150050
Ibandronate sodium salt monohydrate
Ibandronate sodium salt monohydrate
  • Bioactive
Formuła: C₉H₂₂NNaO₇P₂·H₂O
MW: 359.23 g/mol
Temp. topnienia: 175…177 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD07197214
Numer CAS: 138926-19-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4.5 % to 8.5 %
Titration with NaOH 96 to 104 % (on dry substance)