Drukuj
Tylosin phosphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
463040010 463040050
ACRO463040010EA 473 PLN
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive
Formuła: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
MW: 1014.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06795692
Numer CAS: 1405-53-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)