Drukuj
(S,R)-Noscapine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
462710050 462710250
ACRO462710050EA 333 PLN
ACRO462710050 ACRO462710250
(S,R)-Noscapine
(S,R)-Noscapine
  • Bioactive
Formuła: C₂₂H₂₃NO₇
MW: 413.42 g/mol
Temp. topnienia: 174…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069316
Numer CAS: 128-62-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 177 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≥98.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (2 % in 0.1M HCl)