Vitamin B12a hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
462080010
462080050
ACRO462080010EA
1640
PLN
ACRO462080010
ACRO462080050
Vitamin B12a hydrochloride
Vitamin B12a hydrochloride
- Bioactive
Formuła:
C₆₂H₈₉CoN₁₃O₁₅P·HCl Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00167463 Numer CAS: 58288-50-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark red to dark purple Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥85 % |
Loss on drying | ≤12 % |
HPLC | ≥90 % |
Identification | Chlorides: passes test |
UV Lambda max | 525 nm |
Absorbance scale | 0.31 to 0.35 (A525/A351) |