Drukuj
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
461820050 461820250
ACRO461820050EA 206 PLN
ACRO461820050 ACRO461820250
Metoclopramide hydrochloride ≥98%
Metoclopramide hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₁₄H₂₂ClN₃O₂·HCl
Temp. topnienia: 171…173 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00058011
Numer CAS: 7232-21-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.5 %
HPLC ≥97.5 %