Drukuj
Pheneturide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
381440050 381440250
ACRO381440050EA 294 PLN
ACRO381440050 ACRO381440250
Pheneturide
Pheneturide
  • Bioactive
Formuła: C₁₁H₁₄N₂O₂
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069050
Numer CAS: 90-49-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm