Drukuj
Betahistine dihydrochloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine dihydrochloride
167990010 167990050
ACRO167990010EA 205 PLN
ACRO167990010 ACRO167990050
Betahistine dihydrochloride ≥98%
Betahistine dihydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₈H₁₂N₂·2HCl
Temp. topnienia: 150…154 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012813
Numer CAS: 5579-84-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C)
Solubility (5 g in 50 ml water) Clear solution
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %