Drukuj
Bezwodnik maleinowy, briquettes
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Furanedione
465660010 465660050 465660250 465660251
ACRO465660010EA 164 PLN
ACRO465660010 ACRO465660050 ACRO465660250 ACRO465660251
Bezwodnik maleinowy, briquettes
Bezwodnik maleinowy
  • Organic reagent
Formuła: C₄H₂O₃
MW: 98.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 52…55 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005518
Numer CAS: 108-31-6
Jednostka: 2215
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,05727
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Briquettes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 56 °C
Free acid ≤0.5 (as maleic acid)
Titration with NaOH 98.5 to 102.5 %