Drukuj
Isoindolin-1-one
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
465180010 465180050
ACRO465180010EA 302 PLN
ACRO465180010 ACRO465180050
Isoindolin-1-one
Isoindolin-1-one
  • Bioactive
Formuła: C₈H₇NO
Temp. topnienia: 150…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03085939
Numer CAS: 480-91-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %