Drukuj
Balsalazide disodium salt dihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenylazo]salicylic Acid Disodium Salt, Sodium (E)-5-((4-((2-carboxylatoethyl)carbamoyl)phenyl)diazenyl)-2-hydroxybenzoate dihydrate
465090010 465090050
ACRO465090010EA 258 PLN
ACRO465090010 ACRO465090050
Balsalazide disodium salt dihydrate
Balsalazide disodium salt dihydrate
  • Bioactive
Formuła: C₁₇H₁₇N₃Na₂O₈
MW: 437.31 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01631117
Numer CAS: 150399-21-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 10 %
HPLC ≥97.5 %