Drukuj
Azelastine Hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1(2H)-one hydrochloride, Azelastine HCl, 4-(4-Chlorobenzyl)-2-(1-methylazepan-4-yl)-1-phthalazinone Hydrochloride
465080010 465082500
ACRO465080010EA 1020 PLN
ACRO465080010 ACRO465082500
Azelastine Hydrochloride
Azelastine hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₂₂H₂₄ClN₃O
MW: 418.36 g/mol
Temp. topnienia: 225…229 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00242783
Numer CAS: 79307-93-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentimetric 97.5 to 102.5 %