Drukuj
Zonisamide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
465040010 465042500
ACRO465040010EA 1200 PLN
ACRO465040010 ACRO465042500
Zonisamide
Zonisamide
  • Bioactive
Formuła: C₈H₈N₂O₃S
Temp. topnienia: 165 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00865316
Numer CAS: 68291-97-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %