Drukuj
Bergenin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464940010 464942500
ACRO464940010EA 1250 PLN
ACRO464940010 ACRO464942500
Bergenin
Bergenin
  • Bioactive
Formuła: C₁₄H₁₆O₉
Temp. topnienia: 232…240 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133120
Numer CAS: 477-90-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 %
HPLC ≥97.5 %