Drukuj
Baicalin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5,6-Dihydroxy-4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl beta-D-Glucopyranosiduronic acid
464900010 464900050
ACRO464900010EA 187 PLN
ACRO464900010 ACRO464900050
Baicalin
Baicalin
  • Bioactive
Formuła: C₂₁H₁₈O₁₁
MW: 446.36 g/mol
Temp. topnienia: 202…205 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134418
Numer CAS: 21967-41-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 205 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO)