Drukuj
Sesamin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (1S,3aR,4S,6aR)-1,4-Bis(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)hexahydrofuro[3,4-c]furan
464890010 464892500
ACRO464890010EA 2530 PLN
ACRO464890010 ACRO464892500
Sesamin
Sesamin
  • Bioactive
Formuła: C₂₀H₁₈O₆
MW: 354.36 g/mol
Temp. topnienia: 123 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00216134
Numer CAS: 607-80-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
HPLC ≥97.5 %