Drukuj
Magnesium(II) gluconate hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-Gluconic acid hemimagnesium salt hydrate, Magnesium D-gluconate hydrate, Gluconic acid magnesium(II) salt hydrate, D-Gluconic acid magnesium salt hydrate
464830250 464831000
ACRO464830250EA 195 PLN
ACRO464830250 ACRO464831000
Magnesium(II) gluconate hydrate
Magnesium(II) gluconate hydrate
  • Bioactive
Formuła: C₆H₁₂O₇·xH₂O
MW: 414.60 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 169.7…171.9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150971
Numer CAS: 3632-91-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 % (on dry substance)
Water ≤13.0 %