Drukuj
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Calcium (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate trihydrate, Atorvastatin Calcium Salt Trihydrate, Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate, Atorvastatin calcium
464810010 464810050
ACRO464810010EA 492 PLN
ACRO464810010 ACRO464810050
Atorvastatin calcium salt trihydrate
Atorvastatin calcium salt trihydrate
  • Bioactive
Formuła: C₆₆H₇₄CaF₂N₄O₁₃
Temp. topnienia: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09752074
Numer CAS: 344423-98-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.5 %
HPLC ≥97.5 %