Drukuj
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464730010 464730050
ACRO464730010EA 539 PLN
ACRO464730010 ACRO464730050
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
  • Reagent for chemical synthesis
Formuła: CHBF₆
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038544
Numer CAS: 42298-15-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (19F-NMR) ≥96 %