Drukuj
Pirfenidone
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464720010 464722500
ACRO464720010EA 1740 PLN
ACRO464720010 ACRO464722500
Pirfenidone
Pirfenidone
  • Bioactive
Formuła: C₁₂H₁₁NO
Temp. topnienia: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00866047
Numer CAS: 53179-13-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 4 hr, 75 kPa)
Solubility (5% in CH2Cl2) Clear colorless to yellow
HPLC ≥97.5 %