Drukuj
N,N-Dimethylsulphamide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464680010 464680050
ACRO464680010EA 422 PLN
ACRO464680010 ACRO464680050
N,N-Dimethylsulphamide
N,N-Dimethylsulphamide
  • Bioactive
Formuła: C₂H₈N₂O₂S
Temp. topnienia: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01861286
Numer CAS: 3984-14-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %