Drukuj
Dapagliflozin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
464620010 464620050
ACRO464620010EA 691 PLN
ACRO464620010 ACRO464620050
Dapagliflozin
Dapagliflozin
  • Bioactive
Formuła: C₂₁H₂₅ClO₆
Temp. topnienia: 65…70 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD13182359
Numer CAS: 461432-26-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %