Nadtlenek wodoru 12% (w/v)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
464570010
464571000
ACRO464570010EA
223
PLN
ACRO464570010
ACRO464571000
Nadtlenek wodoru 12% (w/v)
Nadtlenek wodoru
- Reagent for chemical synthesis
- Oxidising reagent
Formuła:
H₂O₂ Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,0500 g/ml Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011333 Numer CAS: 7722-84-1 Jednostka: 2984 ADR: 5.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with KMnO4 | 11.0 to 13.0 % |