Chromazurol B (synthetic)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
464530050
464530250
ACRO464530050EA
202
PLN
ACRO464530050
ACRO464530250
Chromazurol B (synthetic)
Chromazurol B
- Bioactive
Formuła:
C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036446 Numer CAS: 1796-92-5 Numer WE (dawny EINECS): 217-279-1 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Orange-red to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Absorptivity (1%, 1cm) | ≥220 |
UV Lambda max | 423 to 429 nm (1% water) |