Drukuj
Carteolol hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
464320010 464320050
ACRO464320010EA 638 PLN
ACRO464320010 ACRO464320050
Carteolol hydrochloride
Carteolol hydrochloride
  • Bioactive
Formuła: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Temp. topnienia: 278 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00941499
Numer CAS: 51781-21-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (0.3 g in 10 ml water) Clear colorless solution
HPLC ≥98.5 %