Drukuj
Clozapine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
464280010 464280050
ACRO464280010EA 1560 PLN
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapine
Clozapine
  • Bioactive
Formuła: C₁₈H₁₉ClN₄
Temp. topnienia: 182…185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00153785
Numer CAS: 5786-21-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %